missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glibornuride, TRC

Artikelnummer. 17929744
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17929744 2.5 mg 2.50 Milligramm
17937624 5 mg 5 Milligramm
17967994 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17929744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG4097002.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26944-48-9
Summenformel C18 H26 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 366.48
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[[(1S,2S,3R,4R)-3-hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]amino]carbonyl]-4-methyl-, Benzenesulfonamide, N-[[(3-hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, [1S-(endo,endo)]-, Urea, 1-(2-hydroxy-3-bornyl)-3-(p-tolylsulfonyl)-, (1R,2R,3S,4S)- (8CI), Glibornuride, Gluboride, Glutril, Ro 6-4563, Ro 6-4563/8, endo, endo-1-[(1R)-(2-Hydroxy-3-bornyl)]-3-(p-tolylsulfonyl)urea, endo,endo-1-(2-Hydroxy-3-bornyl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea
IUPAC-Name 1-[(1S,2S,3R,4R)-3-hydroxy-4,7,7-trimethyl-2-bicyclo[2.2.1]heptanyl]-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]2[C@H](O)[C@]3(C)CC[C@H]2C3(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glibornuride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26N2O4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)25(23,24)20-16(22)19-14-13-9-10-18(4,15(14)21)17(13,2)3/h5-8,13-15,21H,9-10H2,1-4H3,(H2,19,20,22)/t13-,14+,15+,18+/m1/s1
Formelmasse 366.1613
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.