missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glimepirid-d5, TRC

Artikelnummer. 30404679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404679 1 mg 1 Milligramm
30389479 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30404679 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG4101521MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material Glimepiride-d5
CAS 1028809-90-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24H29D5N4O5S
Menge 1 mg
Synonym 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxyamide-d5, Amaryl-d5
InChI-Formel InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/i1D3,4D2
SMILES O=S(C(C=C1)=CC=C1CCNC(N2C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C(C)C2)=O)=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 495.65
Formelmasse 495.2564
Reinheit (%) >95
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.