missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glipizide, TRC

Artikelnummer. 17964215
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17964215 50 mg 50 Milligramm
17992685 500 mg 500 Milligramm
17964515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17964215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG41022550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29094-61-9
Summenformel C21 H27 N5 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 445.54
Synonym Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl- (9CI), Urea, 1-cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, Aldiab, CP 28720, Digrin, Dipazide, Glibenese, Glibetin, Glican, Glidiab, Glipid, Glipizid, Glipizide, Gluco-Rite, Glucolip, Glucotrol, Glucotrol Xl, Glucozide, Glupitel, Glupizide, Glyde, Glydiazinamide, Glynase, K 4024, Melizide, Mindiab, Minidab, Minidiab, Minodiab, N-(2-(4-(N-(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenyl)ethyl)-5-methylpyrazine-2-carboxamide, N-(4-[β-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonyl)-N'-cyclohexylurea, Napizide, Ozidia, Samarium(III) ionophore I, Semiglynase, Sucrazide, TK 1320
IUPAC-Name N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methylpyrazine-2-carboxamide
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glipizide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
Formelmasse 445.1784
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.