Learn More
Glisoxepid, TRC
Artikelnummer. 30395325
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395325 10 mg
30395098 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG41060010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25046-79-1
Summenformel C20 H27 N5 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 449.52
Synonym 3-Isoxazolecarboxamide, N-[2-[4-[[[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-[[p-[2-(5-methyl-3-isoxazolecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 4-[4-[β-(5-Methylisoxazole-3-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]-1,1-hexamethylenesemicarbazide, BS 4231, Glisepin, Glisoxepid, Glisoxepide, Pro-Diaban, Pro-Diaben, RP 22410
IUPAC-Name N-[2-[4-(azepan-1-ylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NN3CCCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glisoxepide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H27N5O5S/c1-15-14-18(23-30-15)19(26)21-11-10-16-6-8-17(9-7-16)31(28,29)24-20(27)22-25-12-4-2-3-5-13-25/h6-9,14H,2-5,10-13H2,1H3,(H,21,26)(H2,22,24,27)
Formelmasse 449.1733