Learn More
Borer Chemie™ glisseal HV
Artikelnummer. 17794049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 30 g
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17794049 10 x 30 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17794049 Lieferant Borer Chemie™ Lieferanten-Nr. 514300.00CA30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochvakuumbeständiges, silikonfreies Laborfett zum Abdichten und Schmieren von festen und rotierenden geschliffenen Verbindungen aus Glas sowie von Verbindungen aus Kunststoffen und Metallen. glisseal HV ist außergewöhnlich temperaturbeständig und tropft nicht.
  • frei von Silikon
  • beständig im Hochvakuum
  • in handlichen Tuben
  • höchst ergiebig, nur hauchdünn auftragen
  • ausgezeichnete Temperaturstabilität -40 °C bis +220 °C
  • gleichbleibende Konsistenz, kein Tropfpunkt
  • beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Produkttyp Gleitmittel auf Paraffinbasis
Format Paste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell für Anwendungen mit Hochvakuum
Farbe Dunkelbraun
Verpackung Schachtel mit 10 Tuben à 30 g
Menge 10 x 30 g
Gewicht (angloamerikanisch) 10,5 oz.
Gewicht (metrisch) 300 g