Learn More
Brady™ BOX OF LABELLING TAPE B 549COLD TEMPERATURE TAPE 3
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- GlobalMark Etiketten für niedrige Temperaturen
- GlobalMark Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht einsetzen
- Für Schneideplotter nicht zu empfehlen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Beschreibung | GlobalMark Klebeband für kalte Temperaturen |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Display | Blank |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Continuous |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mehr anzeigen |