Learn More
Globe Scientific Polypropylen-Probenbecher für Alpha Wassermann™ ACE und Analysatoren Gilford™
Artikelnummer. 31922712 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Alpha Wassermann ACE und Analysatoren Gilford
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31922712 Alpha Wassermann ACE und Analysatoren Gilford 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922712 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5545
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Alpha Wassermann ACE- und Gilford-Analysatoren.
  • Kapazität: 0,5 ml
  • Abmessungen: 0,3 x 0,8 in. (10 x 22 mm)
Spezifikation
Typ Probenbecher
Zur Verwendung mit (Geräte) Alpha Wassermann ACE und Analysatoren Gilford
Kapazität (metrisch) 5 mL
Menge 1000/Pk.