Learn More
Globe Scientific Zubehör für Sysmex™ Analysatoren
Artikelnummer. 31922793 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500 und 5000 Analysatoren
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31922793 Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500 und 5000 Analysatoren 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922793 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5531
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Sysmex Analysatoren.
  • Für den Einsatz mit Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500 und 5000 Analysatoren
  • Material: Polystyrol
  • Kapazität: 2 ml
Spezifikation
Typ Probenbecher
Zur Verwendung mit (Geräte) Sysmex CA 50, 500, 1000, 1500 und 5000 Analysatoren
Kapazität (metrisch) 2 mL
Menge 1000/Pk.