Learn More
Globe Scientific Dispenser für Borosilikat-Glaskulturröhren; für 75-mm-Röhren
Artikelnummer. 31923107 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Für 10 x 75 mm und 12 x 75 mm Röhren
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31923107 Für 10 x 75 mm und 12 x 75 mm Röhren 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31923107 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 1590
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Metallspender für 10 x 75 mm und 12 x 75 mm Rohre
Metallspender
Schwerlast-Dispenser
  • Sie bestehen aus weiß lackiertem Metall und verfügen über eine Flexi-Glas-Abdeckung, die nach oben gezogen wird, um die Rohre zu dosieren
  • Jeder Spender fasst eine Schachtel mit 250 Glasröhren
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, ASTM E 890, Typ 1
Kapazität (metrisch) Für 10 x 75 mm und 12 x 75 mm Röhren
Material Metall