Learn More
Globe Scientific Borosilikatglas-Kulturröhren
Artikelnummer. 31923971 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
10 mL
14 mL
19 mL
26 mL
Länge (metrisch):
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
31923971 3 mL 75 mm 10 mm 1000 Stück
31922479 26 mL 150 mm 16 mm 1000 Stück
31922159 14 mL 100 mm 16 mm 1000 Stück
31922956 19 mL 125 mm 16 mm 1000 Stück
31921444 6 mL 75 mm 12 mm 1000 Stück
31923969 10 mL 100 mm 13 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31923971 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 1503
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduziert pH-Veränderungen und Schadstoffe, die potenziell aus Röhren aus Sodakalkglas ausgewaschen werden
  • Verwendet für Gewebekultur und Blutbanken
  • Kommt mit gut abgerundeten Unterteilen und glatten, feuerpolierten Felgen
  • Streng gesteuerte Maßspezifikationen
  • Autoklavierbar und chemisch beständig
  • Schmelztemperatur: 1460 °C (±20 °C)
  • Weichtemperatur: 1220 °C (±20 °C)
  • Gefrierpunkt: -50 °C
  • Drehzahl: Maximal ∽4500 U/min
  • Erhältlich in sechs Größen
  • Hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas
  • Dispenser ist erhältlich; separat erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, ASTM E 890, Typ 1
Kapazität (metrisch) 3 mL
Länge (metrisch) 75 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit Für Gewebekultur und Blutbanken
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Produkttyp Culture Tube