missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Geflanschte Steckkappen für 16-mm-Röhren

Artikelnummer. 31922745 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Lavendel
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
10000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31922745 Schwarz 10000 Stück
31923034 Grün 10000 Stück
31922571 Lavendel 10000 Stück
31922027 Blau 10000 Stück
31922551 Weiß 10000 Stück
31921871 Rot 10000 Stück
31923006 Orange 10000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31922745 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 116152K
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bieten Sie Leckfestigkeit in Reagenzgläsern, Zentrifugenröhren und runden Cuvetten

  • Polyethylenkappen mit zwei flexiblen Flanschen, die fest gegen die Innenwand der Rohre drücken
  • Erhältlich in sieben Farben zur Probenidentifikation

Spezifikation

Enthält 2 flexible Flansche
Produkttyp Flansch-Wulstverschluss
Material Polyethylen
Farbe Schwarz
Größe (angloamerikanisch) 0,62 in.
Größe (metrisch) 16 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 mm-Röhrchen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.