Learn More
Globe Scientific Mehrzweckbehälter mit Deckeln
Artikelnummer. 31922170 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 mL
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31922170 240 mL 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31922170 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 270008
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Diese beliebte Behälterlinie verfügt über dicht abschließende, undichte Snap-On-Kappen und eignet sich ideal für die Langzeitlagerung. Die Behälter haben flache Deckel und sind stapelbar.
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 9.5 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Kapazität (metrisch) 240 mL
Farbe Weiß
Produkttyp Probenbehälter
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langzeitspeicherung
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Höhe (metrisch) 5.7 cm
Fassungsvermögen 240 mL