Learn More
Globe Scientific Plug-Tube-Kappen
Artikelnummer. 31923289 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
20000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31923289 Rot 20000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31923289 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 118139R
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit 2 x 75 mm Röhren.
Spezifikation
Produkttyp Steckerstopfenkappe
Material Polypropylen
Farbe Rot
Größe (angloamerikanisch) 0,47 in.
Größe (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 x 75 mm-Röhrchen