Learn More
Globe Scientific Polystyrol-Probenbecher
Artikelnummer. 31923493 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
2 mL
Kapazität (angloamerikanisch):
0,03 oz.
0,06 oz.
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
31923493 2 mL 0,06 oz. 1000 Stück
31922688 1 mL 0,03 oz. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31923493 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 5505
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet, wenn kleinere Stichproben notwendig sind
  • Passt in andere Reagenzgläser oder originale Blutabnahmeröhrchen und bietet eine kleinere Probenfläche
  • Entwickelt für den Einsatz auf hochvolumigen automatisierten Analysatoren: Dade Dimension™ 747 Hitachi™ , Kodak Ektachem™ 700er Serie und mehr
  • Erhältlich in 1mL- und 2mL-Größen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 mL
Produkttyp Nistprobenbecher
Kapazität (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendet, wenn kleinere Stichproben notwendig sind
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochvolumen-automatisierte Analysatoren: Dade Dimension™ 747 Hitachi™ , Kodak Ektachem™ 700er Serie und mehr
Fassungsvermögen 2 mL