Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte
- Erhältlich mit einer Kapazität von 1,3 ml
- 2 in. (51 mm) lang
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 1 mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.115 cm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 45 |
| Menge | 500/Cs. |
| Spitzenform | Fein |
| Volumen (metrisch) | 1.3 mL |
| Länge (metrisch) | 5.1 cm |
| Typ | Transferpipette |