Learn More
Dostmann Electronic Globe Thermometer Ty p K Cl. 1 1000mm cab le for measuring rad iant heat
Marke:  Dostmann Electronic 6910-0035
Globe Thermometer Ty p K Cl. 1 1000mm cab le for measuring rad iant heat
Artikelnummer. 18416998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.85 €
    132.00 € / 1 Stück
    Sparen 53.85 €
    28% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-02-2026