Learn More
SICCO Handschuhbox
Artikelnummer. 12651855
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
850 x 650 x 540 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
12651855 850 x 650 x 540 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12651855 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V 198408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6726.27 €
    3965.60 € / 1 Stück
    Sparen 2760.67 €
    41% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handschuhfach Aluminiumrahmen mit Paneelen aus Acrylglas Bodenplatte aus Polyethylen elastische Dichtung ausgekleidete Schwingtür zwei Handschuhfächer inklusive einem Paar Naturkautschukhandschuhe (Größe 9)
  • Aluminiumrahmen mit Paneelen aus Acrylglas, Bodenplatte aus Polyethylen.
  • Frontplatte mit zwei Handschuhfächern und einem Paar Naturkautschukhandschuhen der Größe 9, zwei Kabeleinführungen auf der Rückseite (oben links und oben rechts).
  • Arbeitsbereich inklusive zweier Schlauchverbinder für Gasbefüllung und Belüftung sowie geeigneter Schläuche (1 x 5 m Schlauch für Gasbefüllung aus PVC, 1 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).
  • Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Antirutsch-Gummifüße
  • Kabeldurchführungen für elektrische Geräte
  • Große Frontöfffnung
  • Verbindungsstücke für die Gasbefüllung und Belüftung einschließlich geeigneter Schläuche
Spezifikation
Produkttyp Handschuhbox
Abmessungen (L x B x H) 850 x 650 x 540 mm
Volumen (metrisch) 290 L
Gewicht (metrisch) 14 kg