Learn More
Plas Labs™ Kontrollierte Klimakammer, für zwei Anwender ARBEITSPLäTZE
Artikelnummer. 10550293
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
10550293 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10550293 Lieferant Plas Labs™ Lieferanten-Nr. 855ACB/EXP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Steuern Sie Ihre Atmosphäre manuell, wenn Sie mit sauerstoffempfindlichen Materialien in dieser Handschuhbox arbeiten. Die anaerobe Klimakammer für Plas Labs™ Handschuhbox 855-ACB hat ein katalytisches Heizgerät, mit dem Spurenelemente in Sauerstoff
  • 24-monatige Standardgarantie (gilt nicht für Handschuhe und Verbrauchsmaterialien)
  • Einteiliges durchsichtiges Oberteil aus Acryl, als Formteil ausgeführt
  • Die selbstdichtenden Schnelltrennschalter ermöglichen dem Anwender, den Trockenzug zu wechseln, ohne störend in die Innenatmosphäre einzugreifen
  • Passender, vorgeformter, weißer Duroplastboden
  • Einstellbares Vakuummessgerät an der Transferkammer
  • Zwei Vakuumdruckpumpen, je eine für Transferkammer und Trockenzug
  • Vier Boden-Hauptablassventile zum Spülen
  • Der Trockenzug umfasst Polycarbonat-Kanister mit DesiSphere™
  • Die innere Tür der Transferkammer öffnet sich automatisch, wenn die Drücke zwischen Hauptkammer und Transferkammer ausgeglichen sind
  • Alle Bedienelemente sind beleuchtet
  • Die Transferkammer ist 12 Zoll lang und hat einen Durchmesser von 11 Zoll (Innendurchmesser)
  • Helle Beleuchtungsanlage (40,000Stunden garantierte Brenndauer der Lampe)
  • Steckdosenleiste; U.L. &CSA-Zulassung, Krankenhausqualität mit vier Anschlüssen
  • Weiße beidhändig tragbare Hypalon-Handschuhe
  • Alle Klemmen sind verstellbar, um Verschleiß auszugleichen
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 119 cm
Innentiefe (metrisch) 97 cm
Höhe (metrisch) 107 cm
Innenhöhe (metrisch) 79 cm
Hertz 60 Hz
Spannung 120 V
Volumen (metrisch) 1157 l
Gewicht (metrisch) 135 kg
Breite (metrisch) 193 cm
Innenbreite (metrisch) 152 cm