Learn More
Labconco™ Handschuhe, Manschetten und Hände für Handschuhbox
Artikelnummer. 17897097 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Butyl
Neopren
Größe:
9,75
Universal
Dicke (angloamerikanisch):
15 mil
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Größe Dicke (angloamerikanisch) Farbe Packungsgröße
17897097 Neopren Universal 15 mil Schwarz 1 Stück
16467130 Butyl 9,75 15 mil Schwarz 1 Stück
11781489 Neopren 9,75 15 mil Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17897097 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 5005800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handschuhe, Manschetten und Hände für Handschuhbox sind in verschiedenen Größen, Materialien und Stärken erhältlich, um Ihre spezifische Anwendung zu erfüllen. Auswahl aus Neopren, Latex, CSM oder Butyl.
Handschuhe – ein Paar/Packung, einteilig, nahtlos, mit O-Ringen
  • Neopren - Größe 9,75
    • 17 mil. Dicke
  • CSM (Chlorsulfoniertes Polyethylen-Kautschuk) - Erhältlich in den Größen 8,5 oder 9,75
    • Auch bekannt als Hypalon
    • Beständig gegen Abrieb, Ozon und oxidierende Chemikalien
    • 15 mil. Dicke
  • Butyl – erhältlich in den Größen 8,5 und 9,75
    • Bietet hohe Undurchlässigkeit für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
    • Beständig gegen oxygenierte Lösungsmittel und die meisten oxidierenden Chemikalien
    • 15 mil. Dicke
Manschetten
  • Gerade Neopren-Manschetten
    • Zur Verwendung mit Neopren- oder Latex-Händen
    • Mit O-Ringen und Federn
Hände – Zur Verwendung mit geraden Neopren- oder Akkordean-Manschetten
  • Neopren erhältlich in den Größen 7,5, 9 oder 10
    • 17 mil. Dicke
    • Leicht und geprägt mit fester Oberfläche
  • Latex erhältlich in Größe 7 oder 9
    • 9 mil. Dicke
    • Weiß, chirurgisch
Specifications
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Neopren
Produkttyp Handschuhbox-Handschuhe
Größe Universal
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modell 5005800