Learn More
SICCO Handschuhe
Artikelnummer. 16659263
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16659263 9 1 Paar
16639263 7 1 Paar
16649263 8 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16659263 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V 197209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    573.66 €
    480.36 € / 1 Paare
    Sparen 93.30 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handschuhe aus Naturkautschuk
Beidseitig tragbar, geeignet für Öffnungen von 190 mm, reiß-, durchstoß- und abriebfest, hohe Flexibilität, niedriger Spannungswert, minimale statische Aufladung. Lieferumfang: 1 Paar
Spezifikation
Farbe Gelb
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Länge (metrisch) 750 mm