Learn More
SICCO Gloves
Artikelnummer. p-200109978
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 16639263
Marke: SICCO V197207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gloves Natural rubber
Wearable on both sides, suitable for openings of 190 mm, resistant to tear, perforation and abrasion, high flexibility, low voltage value, minimal static charge. Scope of delivery: 1 pair
Spezifikation
Farbe Yellow
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Produkttyp Gloves
Größe 7
Länge (metrisch) 750 mm