Learn More
Peha-soft™ Puderfreie Untersuchungshandschuhe aus Latex
Artikelnummer. 10536350
Click to view available options
:
Größe:Mittel/7,5 bis 8
Artikelnummer. 10536350
Marke: Bode Chemie 9421615
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Puderfreie Einweghandschuhe aus Naturkautschuklatex. Die Peha-soft™ Latexhandschuhe sind sehr elastisch und passen sich perfekt der Hand an. Sie haben ein aufrollbares Bündchen und sind äußerst reißfest.
  • Einwegartikel
  • Naturlatex
  • Farbe weiß
  • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit
  • Unsteril
Spezifikation
Farbe Weiß, Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Naturlatex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe M
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Menge 100/Packung