Learn More
GLP1 Antibody (10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18292070 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18292070 100 μg 100 Mikrogramm
18244614 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18292070
Marke: Novus Biologicals NBP105180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GLP1 Monoclonal specifically detects GLP1 in Mammal samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GLP1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 10
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:20000
Gen-Zugriffsnummer P01275
Gen-Alias glicentin-related polypeptide, GLP1, glucagon-like peptide 1, GRPP
Gensymbole GCG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic GLP-1(7-17) adsorbed onto aluminum hydroxide gel
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, GPCR, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2641
Testspezifität This antibody binds the free N-terminus of GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide and shows <0.2% cross-reactivity with GLP-1(9-36)amide and human GIP. It ross-reacts 0.25% with GLP-1(1-37), approximately 6% with human GLP-2 and approximately 50% with exendin-4.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ