missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLP1 Antibody (10) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7200166 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18292070 100 μg 100 Mikrogramm
18244614 0.025 mg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18292070

Marke: Novus Biologicals NBP105180

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GLP1 Monoclonal specifically detects GLP1 in Mammal samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GLP1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 10
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:20000
Gen-Zugriffsnummer P01275
Gen-Alias glicentin-related polypeptide, GLP1, glucagon-like peptide 1, GRPP
Gensymbole GCG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic GLP-1(7-17) adsorbed onto aluminum hydroxide gel
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, GPCR, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2641
Testspezifität This antibody binds the free N-terminus of GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide and shows <0.2% cross-reactivity with GLP-1(9-36)amide and human GIP. It ross-reacts 0.25% with GLP-1(1-37), approximately 6% with human GLP-2 and approximately 50% with exendin-4.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.