Learn More
GLP1 Antibody (2622D) [Biotin], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB124901B
Artikelnummer. 30671298
  • 561.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GLP1 Monoclonal antibody specifically detects GLP1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GLP1
Monoclonal
Biotin
glicentin-related polypeptide, GLP1, glucagon-like peptide 1, GRPP
Human GLP-1 synthetic peptide, Accession # P01275
0.1 mL
Cancer, Signal Transduction, Stem Cell Markers
2641
Store at 4C in the dark.
IgG
ELISA
2622D
PBS
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant