missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLS2 Antibody (CL7721) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88908G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GLS2 Monoclonal antibody specifically detects GLS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| GLS2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| EC 3.5.1.2, GAbreast cell glutaminase, GLSglutaminase GA, glutaminase 2 (liver, mitochondrial), glutaminase I, glutaminase liver isoform, mitochondrial, hLGA, LGA, L-glutaminase, L-glutamine amidohydrolase, MGC71567, phosphate-activated glutaminase, phosphate-dependent glutaminase, truncated glutaminase 2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9UI32, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 27165 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL7721 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur