Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon (19-29), Mensch
Artikelnummer. 15405689
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15405689 5 mg 5 Milligramm
15415689 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15405689
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63443.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Human
Reinigungsverfahren HPLC
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Fragment hemmt die durch Kalzium aktivierte ATPase-Aktivität
Molekulargewicht 1352.50
Produkttyp Glucagon (19-29), human
Menge 5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr
Nur für Forschungszwecke