Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon (19-29), Mensch
Artikelnummer. p-5384763
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15415689
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63443.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
This fragment inhibits calcium activated ATPase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Spezies Human
Reinigungsverfahren HPLC
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Fragment hemmt die durch Kalzium aktivierte ATPase-Aktivität
Molekulargewicht 1352.50
Produkttyp Glucagon (19-29), human
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr
Nur für Forschungszwecke