Learn More
Invitrogen™ Human Glucagon ELISA Kit
Artikelnummer. 15445003
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15445003 96 Tests 1 Set
17175449 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15445003
Marke: Invitrogen™ EHGCG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Glucagon (Hu GCG) ELISA quantitates Hu GCG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GCG. Principle of the method The Human GCG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Glucagon ist ein in der Bauchspeicheldrüse produziertes Polypeptidhormon (MW 3482) mit 29 Resten. Das verwandte Hormon Enteroglucagon (oder Oxyntomodulin), das in der Schleimhaut des Dünn- und Dickdarms produziert wird, besteht aus den 29 Aminosäuren des pankreatischen Glucagons, verlängert durch 8 zusätzliche Rückstände am C-Terminus. Zu den biologischen Aktivitäten von pankreatischem Glucagon gehören die Glykogenolyse, die Lipolyse, die Gluconeogenese und die Ketogenese, die einen antagonistischen Effekt auf die Insulinwirkung aufweisen und somit zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel führen. Immunozytochemische Studien haben gezeigt, dass das pankreatische Glucagon in den A- oder alpha-Zellen vorhanden ist, die 15–20 % der Inselzellpopulation ausmachen. Diese Zellen befinden sich bevorzugt an der Peripherie der humanen Pankreasinseln. Pathologisch manifestiert sich ein Glucagon-Peptidrückstand fast ausschließlich mit der Existenz von Tumoren oder Glucagonomen, da keine Zustände von Glucagon-Zellmangel oder Hyperplasie identifiziert wurden. Glucagon-spezifische Antikörper würden sich als Zell- und Tumormarker bei immunhistochemischen Verfahren und als analytisches Hilfsmittel bei der Qualifizierung des Hormons als nützlich erweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01275
Assay-Bereich 2.03 bis 130 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,5 pg/mL
Kalibrierbereich 2.5 bis 130 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie GCPR
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Glucagon. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 2641
Gensymbol GLP1, GLP2, GRPP
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Signaltransduktion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym GLP1, GLP2, GRPP
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min