Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon-ähnliches Peptid-1 (7-37)
Artikelnummer. 15427509
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15427509
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66232.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Lyophilisiertes Pulver
Molekulargewicht 3355.70
Produkttyp Glucagon Like Peptide-1 (7-37)
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Nur für Forschungszwecke