missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Glucagon Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1D10)
GREENER_CHOICE

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA560641

Artikelnummer. 30534043

  • 482.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Glucagon Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

Glucagon is a 29-residue polypeptide hormone (MW 3482), produced in the pancreas. A related hormone, enteroglucagon (or oxyntomodulin), which is produced in the mucosa of the small and large intestine, consists of the 29 amino acid sequence of pancreatic glucagon extended by 8 additional residues at the C-terminus. The biological activities of pancreatic glucagon include glycogenolysis, lipolysis, gluconeogenesis, and ketogensis, which are antagonistic effects to those of insulin action, thus leading to increased blood glucose levels. Immunocytochemical studies have revealed the presence of pancreatic glucagon inside the A or alpha cells, which constitute 15-20% of the islet cell population. These cells are located preferentially at the periphery of the human pancreatic islets. Pathological manifestations of the glucagon-type peptide residue almost exclusively with the exsistence of tumors or glucagonomas, as no states of glucagon-cell deficiency or hyperplasia have been identified. Glucagon-specific antibodies would prove useful as a cell and tumor markers applying immunohistochemical techniques, and as an analytical tool in qualification of the hormone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Glucagon
Recombinant Monoclonal
0.8 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P01275
Gcg
A synthesized peptide derived from human GCG.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
1D10
Unconjugated
Gcg
GCG; Glicentin; Glicentin-related polypeptide; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; glucagon; Glucagon-like peptide 1; Glucagon-like peptide 1(7-36); Glucagon-like peptide 1(7-37); Glucagon-like peptide 2; glucagon-like peptide-1; GRPP; IL12p35; IL12P40; Incretin hormone; OXM; OXY; Oxyntomodulin; porcine proglucagon; PPG; preproglucagon; proglucagon
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
2641
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt