Learn More
Glukonsäure, 50 Gew. % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10561964 Gehäuse 10L Kunststoff-Fass 10 Liter
10001020 1 l Glasflasche 1 Liter
10509610 2,5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561964 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119890100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-95-4 , 7732-18-5
Summenformel C6H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 196.155
MDL-Nummer MFCD00004240
InChI-Schlüssel RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonym gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxy-Hexansäure
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gluconic acid
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1,23g/mL
Menge Gehäuse 10L
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Relative Dichte 1,22 bis 1,25 (20 °C)
Beilstein 03, 542
Merck Index 15, 4492
Formelmasse 196.16
Reinheit (%) 49 to 55% (Titrimetry other)