Learn More
Gluconsäure, Kaliumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-138365 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10318560
Marke: Thermo Scientific Acros 229322500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H11KO7
Molekulargewicht (g/mol) 234.25
MDL-Nummer MFCD00064211
InChI-Schlüssel HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC-Name Kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gluconic acid, potassium salt
Namenshinweis 0.99
Schmelzpunkt 178°C to 181°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Menge 250 g
Merck Index 15, 4492
Spezifischer Drehzustand +14.10° (21°C c=1.2,H2O)
Spezifische Drehung + 14.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in abs. alcohol,ether,,benzene and chloroform
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Kristallines oder Granulatpulver