missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucosaminhydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 17929014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17929014 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17929014 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0695.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Glucosaminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H13 N O5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (3R,4R,5S,6R)-3-Amino-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,4,5-Triol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
Menge 250 mg
Formelmasse 215.0561 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.