Learn More
Glucose-1-Phosphorsäure, Dikaliumsalz-Dihydrat, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11452624 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Verpackung:
Fläschchen
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11452624 2 g Fläschchen 2 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11452624
Marke: Fisher Chemical G/0505/55
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 5996-14-5
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 2 g
Summenformel C6H17K2O11P
MDL-Nummer 149435
Synonym alpha-d-glucopyranose, 1-dihydrogen phosphate , dipotassium salt, dihydrate, alpha-d-glucopyranose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, alpha-d-glucose 1-phosphate dipotassium salt dihydrate, alpha-glucose-1-phosphate dipotassium dihydrate, alpha-glucose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate mi, a-d-glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate, alpha-d-glucose-1-phosphate dipotassium salt hydrate, dipotassium dihydrate ?-d-glucopyranosyl phosphate, dipotassium 2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl phosphate dihydrate, potassium 2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl phosphate dihydrate
InChI-Schlüssel RZULLROGARPECB-QMKHLHGBSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.O.O.[K].[K]
IUPAC-Name Kalium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]-Dihydrogenphosphat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 374.361
PubChem CID 131855785
Formelmasse 372.35g/mol
Verpackung Fläschchen