Learn More
Abcam Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase-Aktivitätstest
Artikelnummer. 32112996 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112996 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32112996 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab303735100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Aktivitätstest in 60 m in Zellen-/Gewebeextrakten mit Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase-Aktivitätstest AB303735. Empfindlichkeit ~ 1 μU. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Aktivitätstest in 60 m in Zellen-/Gewebeextrakten mit Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase-Aktivitätstest AB303735. Empfindlichkeit ~ 1 μU. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO