missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-236FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Polyclonal specifically detects Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.
Spezifikation
| Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting | |
| G6PD, G6PD1EC 1.1.1.49, glucose-6-phosphate dehydrogenase | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| G6PD | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 50 and 100 of human Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase using the numbering given in entry NP_000393.2 (GeneID 2539). | |
| 100 μL | |
| Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers | |
| 2539 | |
| Store at 4C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur