Learn More
Glucose 6 phosphate isomerase Antibody (GPI/2439), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200112481 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30288817 100 μg 100 Mikrogramm
30302490 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30288817
Marke: Novus Biologicals NBP344601100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Glucose 6 phosphate isomerase Monoclonal antibody specifically detects Glucose 6 phosphate isomerase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glucose 6 phosphate isomerase
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon GPI/2439
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias AMFGNPI, Autocrine motility factor, DKFZp686C13233, EC 5.3.1.9, glucose phosphate isomerase, glucose-6-phosphate isomerase, hexose monophosphate isomerase, hexosephosphate isomerase, neuroleukin, NLKSA36, oxoisomerase, PGI, PHI, Phosphoglucose isomerase, phosphohexomutase, Phosphohexose isomerase, phosphosaccharomutase, SA-36, Sperm antigen 36, sperm antigen-36
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length Glucose 6 phosphate isomerase protein (Uniprot: P06744).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2821
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ