Learn More
Glucose-Monohydrat, Mikromol™
Beschreibung
Glucose-Monohydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glucose Monohydrate |
| CAS | 14431-43-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Glucose Monohydrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H12 O6 . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate |
| IUPAC-Name | (2SR,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol-Monohydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.17 |
| Menge | 250 mg |
| Mehr anzeigen |