Learn More
Gibco™ Glucose, powder
Artikelnummer. 10767844 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10767844 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10767844 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 15023021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    102.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 7.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Glukose (Pulver)
Gibco™ Glucose powder is a supplement for cell culture media. Most cell culture media use D-glucose (dextrose) as the cells' main source of metabolic energy and reduced carbon. Gibco™ Glucose powder should be made as a sterile-filtered 20% stock solution (or similar) in distilled water before use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen:15–30 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Form Pulver
Produkttyp Glukose
Sterilität Steril
Menge 1 kg
Versandbedingung Raumtemperatur