Learn More
Glucosyl-C18-Sphingosin, TRC
Artikelnummer. 30012775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012775 2.5 mg 2.50 Milligramm
30009387 10 mg 10 Milligramm
30006998 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5968402.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52050-17-6
Summenformel C24H47NO7
Molekulargewicht (g/mol) 461.63
Synonym Glucosylsphingosine, 2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-enoxy]-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glucosyl-C18-sphingosine
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+/m0/s1
Formelmasse 461.3353