Learn More
Glucosylceramidase/GBA Antibody (4H4), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30043397 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30043397 50 μL 50 Mikroliter
30043788 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30043397
Marke: Novus Biologicals NBP32655950ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Glucosylceramidase/GBA Monoclonal antibody specifically detects Glucosylceramidase/GBA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glucosylceramidase/GBA
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4H4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias Acid beta-glucosidase, alglucerase, Beta-glucocerebrosidase, D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, EC 3.2.1.45, GBA1, GC, GCB, GLUC, glucosidase, beta, acid, glucosidase, beta, acid (includes glucosylceramidase), glucosylceramidase, imiglucerase, lysosomal glucocerebrosidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Glucosylceramidase/GBA [UniProt P04062]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2629
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG