missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucosylceramidase/GBA Antibody (4H4), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30043788 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30043788 100 μL 100 Mikroliter
30043397 50 μL 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30043788

Marke: Novus Biologicals NBP326559100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Glucosylceramidase/GBA Monoclonal antibody specifically detects Glucosylceramidase/GBA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glucosylceramidase/GBA
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4H4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias Acid beta-glucosidase, alglucerase, Beta-glucocerebrosidase, D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, EC 3.2.1.45, GBA1, GC, GCB, GLUC, glucosidase, beta, acid, glucosidase, beta, acid (includes glucosylceramidase), glucosylceramidase, imiglucerase, lysosomal glucocerebrosidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Glucosylceramidase/GBA [UniProt P04062]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2629
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.