missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GluD1/GluD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA529492

Artikelnummer. 13463637

  • 594.00 € / 100 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, mouse testis, rat testis. Predicted reactivity: Chimpanzee (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Glutamate dehydrogenase (EC 1.4.1.3) catalyzes the reversible oxidative deamination of glutamate to alpha-ketoglutarate using NAD and/or NADP as cofactors. See also GLUD1 (MIM 138130).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

GluD1/GluD2
Polyclonal
Unconjugated
GLUD1
Ac2-281; AI118167; epididymis tissue sperm binding protein Li 18mP; GDH; GDH 1; GDH 2; GDH1; GDH2; Gdh-X; Glud; Glud1; GLUD2; Gludeha; Gludl; GLUDP1; glutamate dehydrogenase (NAD(P)+); glutamate dehydrogenase 1; glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial; glutamate dehydrogenase 2; glutamate dehydrogenase 2, mitochondrial; glutamate dehydrogenase pseudogene 1; memory-related gene 2 protein; MRG-2; testicular secretory protein Li 14
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
14661, 24399, 2746, 2747
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P00367, P10860, P26443, P49448
GLUD1, GLUD2
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GLUD1+2. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.