Description
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Glufosinate-ammonium |
| CAS | 77182-82-2 |
| CAS Max. % | ≤ 100% |
| Dichte | 1.32 g/cm3 (23°C) |
| Beilstein | 8163399 |
| Farbe | Farblos |
| Synonym | 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt, DL-Phosphinothricin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.16 g/mol |
| Menge | 100 mg |