missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GluR1 Antibody (S355-1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-22399AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GluR1 Monoclonal antibody specifically detects GluR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spezifikation
| GluR1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| S355-1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, GluA1, GLUH1, GluR-1, GLUR1gluR-A, GluR-A, GLURA, GluR-K1, glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1, HBGR1, MGC133252 | |
| Fusion protein amino acids 1-389 (extracellular N-terminus) of rat GluA1/GluR1 | |
| 0.1 mL | |
| Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Vision | |
| 2890 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur