Learn More
GLUT1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200106461 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236590 20 μL 20 Mikroliter
30234502 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236590
Marke: Proteintech 814631RR20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Antibody
The GLUT1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human GLUT1. This antibody recognizes human antigen. The GLUT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen GLUT1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klon 6F14
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole DYT17; DYT18; GLUT; GLUT1; MGC141895; MGC141896; PED
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6513
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 45-55 kDa
Produkttyp Recombinant Antibody
Form Liquid
Isotype IgG