Learn More
Glutacondianilhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30399138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399138 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5969305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutacondianil Hydrochloride
CAS 1497-49-0
Summenformel C17H16N2 . HCl
Menge 5 g
Synonym N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadien-1-ylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Hydrochloride, N,N'-1,3-Pentadien-1-yl-5-ylidenedianiline Monohydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]benzenamine Monohydrochloride, 1-Phenylamino-5-phenylimino-1,3-pentadiene Hydrochloride, Glutaconaldehyde Dianil Chloride, Glutaconaldehyde Dianilide Hydrochloride, Glutaconic Aldehyde Dianil Hydrochloride, Pentadienedianiline Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
SMILES Cl.N(\C=C\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name N-[(1E,3E,5E)-5-Phenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 284.8
Formelmasse 284.108