Learn More
Glutakonaldehyd-Dianilidhydrochlorid, Mischung von Isomeren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468317 5 g 5 Gramm
11478317 25 g 25 Gramm
11488317 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18390.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1497-49-0 | C17H17ClN2 | 284.79 g/mol
Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride is a tricarbocyanine laser dye intermediate. It is used as an intermediate for pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutakonisches Aldehyd-Dianilidhydrochlorid ist ein Tricarbocyanin-Laserfarbstoffzwischenprodukt. Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1497-49-0
Summenformel C17H17ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 284.79
MDL-Nummer MFCD00012630
InChI-Schlüssel VUCMMJBDNXZQDJ-ZUJIUJENSA-N
Synonym hydrogen n-1e,3e-5-phenylimino penta-1,3-dien-1-yl aniline chloride
PubChem CID 5702667
IUPAC-Name N-[(1E,3E)-5-Phenyliminopenta-1,3-dienyl]anilin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].N(\C=C\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride
Namenshinweis mixture of isomers
Schmelzpunkt ∼124°C to 132°C
Menge 5 g
Beilstein 3916924
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water..
Formelmasse 284.79
Reinheit (%) 98%