missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutamate Dehydrogenase Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP1-54961

Artikelnummer. 18277112

  • 483.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Glutamate Dehydrogenase Polyclonal specifically detects Glutamate Dehydrogenase in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Glutamate Dehydrogenase
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
EC 1.4.1, EC 1.4.1.3, GDH, GDH 1, GDH1, GLUD, glutamate dehydrogenase (NAD(P)+), glutamate dehydrogenase 1, glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial, MGC132003
Rabbit
56 kDa
100 μL
Cellular Markers, Diabetes Research, Mitochondrial Markers, Neuroscience
2746
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
P00367
GLUD1
Synthetic peptides corresponding to GLUD1(glutamate dehydrogenase 1) The peptide sequence was selected from the N terminal of GLUD1. Peptide sequence EGFFDRGASIVEDKLVEDLRTRESEEQKRNRVRGILRIIKPCNHVLSLSF.
Affinity purified
RUO
Primary
Sheep: 86%; Yeast: 86%; Bovine: 86%; .
Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Sheep, Yeast, Zebrafish
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only